Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
142-146 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| mp 142-146 °C | mp 158-160 °C |
| color white | color white |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04542-500MG-F | 04061832462769 |