Przejdź do
04383
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC/T)
impurities
≤0.3% water, ≤50 mg/kg halogens (as chloride)
mp
37 °C
density
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate can be used as a component of graphene nanoribbon and cobalt phthalocyanine based nanocomposites modified electrode, which is applicable in the determination of pesticide fenobucarb in vegetables.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
A highly sensitive fenobucarb electrochemical sensor based on graphene nanoribbons-ionic liquid-cobalt phthalocyanine composites modified on screen-printed carbon electrode coupled with a flow injection analysis
Kunpatee K, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 855, 113630-113630 (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
290483-5G04061831810394
04383-50G-F04061838630605
04383-5G-F04061833448366