Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N2·CF3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Bp:
>350 °C (lit.)
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.435
bp
>350 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate may be used as a solvent to produce Ionic Polymer-Polymer Composites (IP2C) and also in lipase-catalyzed enantioselective amine acylation with 4-pentenoic acid.
Other Notes
Ionic liquid stable to air and water useful for electrochemical purposes (molten salt technique) exhibiting an electrochemical stability window of ≥4 V and being stable to up to 350 C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
425.3 °F - closed cup
flash_point_c
218.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dielectric relaxation and underlying dynamics of acetonitrile and 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate mixtures using THz transmission spectroscopy
Asaki, M. L. T., et al.
J. Chem. Phys. , 116.23, 10377-10385 (2002)
Ion-pair structure of vaporized ionic liquid studied by matrix-isolation FTIR spectroscopy with DFT calculations: A case of 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Akai, Nobuyuki, Akio Kawai, and Kazuhiko Shibuya
The Journal of Physical Chemistry A, 114.48, 12662-12666 (2010)
E.I. Cooper et al.
Proc. Electrochem. Soc., 16, 386-386 (1992)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8001810500 | 04022536356150 |
| 147230-100G | 04061837399060 |
| 147230-18KG | 04061838737274 |
| 147230-204KG | 04061837399084 |
| 8001819025 | 04022536701431 |
| 8001810100 | 04022536356143 |
| 8001811000 | 04022536356167 |
| 147230-5G | 04061837399107 |
| 147230-500G | 04061837399091 |
| 147230-2.5L | 04061837403675 |
| 147230-3KG | 04061838737281 |
| 04367-50G | 04061838630599 |
| 04367-5G | 04061838055965 |
| 04367-250G | 04061838230201 |