Przejdź do
04365
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC/T)
Synonim(y):
EMIMBF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.97
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
≥97.0% (HPLC/T)
Bp:
>350 °C (lit.)
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC/T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.41, n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is a room temperature ionic liquid (RTIL).
Application
The enzymatic resolution of homophenylalanine ester to form enantiomeric homophenylalanine can be performed using 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate as a reaction medium.
Other Notes
Air- and water-stable liquid electrolyte (m.p. 15°C)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Air and water stable 1-ethyl-3-methylimidazolium based ionic liquids.
J.S. Wilkes et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 13, 965-965 (1992)
Efficient, halide free synthesis of new, low cost ionic liquids: 1, 3-dialkylimidazolium salts containing methyl-and ethyl-sulfate anions
Holbrey, John D., et al.
Green Chemistry, 4.5, 407-413 (2002)
Solubility of carbon dioxide in 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Soriano, Allan N., Bonifacio T. Doma Jr, and Meng-Hui Li
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.11, 2550-2555 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04365-50G04061838630582
04365-5G04061838055958