Merck
04072
Fmoc-7-Ahp-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-(Fmoc-amino)enanthic acid, 7-(Fmoc-amino)heptanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c24-21(25)13-3-1-2-8-14-23-22(26)27-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20H,1-3,8,13-15H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
FRPYXTFBPCYALT-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)