Przejdź do
04060
4-(Boc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2854286
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
164-168 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
283746CDS006541525626
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
-
assay
97%
color
white to almost white
color
-
color
-
color
-
mp
164-168 °C
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
mp
75-78 °C (lit.)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6875-5G04061835506507
04060-5G04061832593012
04060-1G04061826100240