Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C68H50O44/c69-22-1-14(2-23(70)39(22)79)59(93)109-56-52(92)68(112-61(95)16-5-26(73)41(81)27(74)6-16)106-34-13-103-63(97)20-11-32(46(86)50(90)38(20)37-19(64(98)107-54(34)56)9-30(77)44(84)49(37)89)104-53-21(10-31(78)45(85)51(53)91)66(100)111-58-57(110-60(94)15-3-24(71)40(80)25(72)4-15)55-33(105-67(58)101)12-102-62(96)17-7-28(75)42(82)47(87)35(17)36-18(65(99)108-55)8-29(76)43(83)48(36)88/h1-11,33-34,52,54-58,67-92,101H,12-13H2
InChI key
SHYSVHSGJVNSLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A201-25G-A | 04061833343302 |
| A201-100G-A | 04061832088587 |
| 03805-10MG | 04061834390039 |