Przejdź do
03762
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Butylhydroxytoluenum, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-881-4
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153), Nos1(24598)
Application
  • Quantitative analysis of residual butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole in Salmo salar, milk, and butter by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: This study provides a quantitative analysis of residual 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) and butylated hydroxyanisole (BHA) in various food products. The research highlights the presence and concentration of these antioxidants in fish, milk, and butter, demonstrating their widespread use in food preservation (Galal et al., 2024).
  • The key factors of solid nanodispersion for promoting the bioactivity of abamectin.: This research investigates the use of BHT in solid nanodispersions to enhance the bioactivity of abamectin, a widely used insecticide. The study identifies key factors that improve the stability and effectiveness of the formulation, suggesting applications in agricultural biotechnology (Ding et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34750471688.22021
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
69-73 °C (lit.)
mp
68-72 °C, 69-73 °C (lit.)
mp
-
mp
69-70 °C
bp
265 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
-
bp
265 °C/1013 hPa
vapor density
7.6 (vs air)
vapor density
7.6 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
878 °F
autoignition temp.
878 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
345 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Björkhem et al.
Arteriosclerosis and thrombosis : a journal of vascular biology, 11(1), 15-22 (1991-01-01)
Rabbits fed a 1% cholesterol diet with or without the antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT) developed typical atherosclerotic lesions. The addition of BHT gave higher levels of total cholesterol (+40%), triglycerides (+250%), low density lipoprotein (LDL), and very low density lipoprotein
Li Li et al.
Circulation, 105(7), 861-867 (2002-02-21)
Current epidemiological data suggest that dental infections affecting tooth-supporting tissues (periodontitis) can disseminate into the systemic circulation and thereby contribute to atherosclerosis progression. To test this hypothesis, we investigated the effect of repeated systemic inoculations with Porphyromonas gingivalis (Pg), a
A M Vijesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5591-5597 (2011-10-05)
In the present study two new series of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives (1,4-DHPs) containing substituted pyrazole moiety (4a-f and 5a-f) were synthesized by the reaction of 3-aryl-1H-pyrazole-4-carbaldehydes with 1,3-dicarbonylcompounds (ethylacetoacetate and methylacetoacetate) and ammonium acetate. The newly synthesized compounds were characterized
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03762-5KG04061833458464
03762-500G04061838627841
Questions
  1. Is it possible that p-cresol could be coming from this compound? Not sure if the tert butyl and methyl groups could hydrolyse in alkaline or acidic conditons. Trying to figure out how p-cresol gets into our wastewater and would appreciate any advice!
    1 answer
    1. The purity of the product is not specified and any possible impurities are not tested for, aside from heavy metals and residual solvents. P-cresol may be present as an impurity or a reaction product, depending on the use of the material. Ideally, the product nor its impurities should be entering a wastewater stream - any waste generated from the use of this material should be collected and disposed of as chemical waste. As per section 6 of the SDS, this product should not be entering drains.