Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8319678
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder with small lumps
color
white
mp
81-83 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D6875-500MG | 04061832856308 |
| D6875-1G | 04061826236437 |
| D6875-5G | 04061832856315 |
| 03661-1G | 04061823321853 |