Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
Nazwa produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group amine, carboxylic acid | functional group amine, carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| form powder | form powder | form crystalline powder (Fine) | form powder |
| solubility water: soluble 0.4 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 0.4 g/L at 20 °C | solubility water: ~0.5 g/L at 20 °C | solubility - |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| assay ≥98.0% (KT) | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.5% | assay ≥98.5% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?