Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
vapor density
~6.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.7 mmHg ( 25 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.
- As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.
- As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones, (±)-horsfiline and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dibromoethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-93-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03505-500ML | 04061838618948 |
| 03505-1L | 04061837082528 |
| 03505-100ML | 04061838618931 |