Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-429-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
111-117 °C
SMILES string
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
- Fluorescent probes for imaging of tumors in vivo
- Hypoxia-sensitive fluorescent probes for in vivo real-time imaging of acute ischemia
- Near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Song-Jiao Li et al.
Talanta, 188, 691-700 (2018-07-22)
Carbon monoxide is a critical gasotransmitter in the body and related with mitochondrial respiration. To date, various fluorescent probes for CO have been well proposed, but two main problems remain. One is that most of the probes are not mitochondria-targeting
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03024-25G-F | 04061832841458 |