Przejdź do
02736
2-Methylimidazole
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Ondansetron impurity F (PhEur), 2-Methylglyoxaline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
EC Number:
211-765-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1368
MDL number:
grade
analytical standard
vapor pressure
<1 mmHg ( 0 °C)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% related substances, ≤5.0% solvents, ≤5.0% water
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylimidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
693-98-1
CAS No.
693-98-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)