Przejdź do
02574
1,1-Dichloroethylene
analytical standard
Synonim(y):
Vinylidene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-864-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733365
MDL number:
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.46 (vs air)
vapor pressure
9.68 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
968 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
expl. lim.
15.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424-1.426
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Application
1,1-Dichloroethylene has been used as a reference standard for the analysis of residual 1,1-dichloroethylene in pharmaceutical drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC). It may be used as a reference standard for the determination of the analyte in urban and industrial air, whole blood and water by GC coupled with mass spectrometry (MS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1-Dichloroethylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-35-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)