Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
Informacje o tej pozycji
616,00 zł
Quality Level
concentration
0.2% in isopropanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
density
0.79 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 0.79 g/mL at 20 °C | density - | density 0.79 g/cm3 | density - |
| concentration 0.2% in isopropanol | concentration - | concentration 80-100 % (w/w) (Rhodamine B) | concentration 1.1 mg/mL in water |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 185361-5G | 04061838757081 |
| 185361-100G | 04061838757074 |
| 8007621000 | 04022536362328 |
| 8007620100 | 04022536362311 |
| 185361-500G | 04061838339850 |
| 40818-100MG | 04061831988512 |
| 02558-500ML | 04061838195333 |
| 02558-100ML | 04061838617682 |