Przejdź do
01932
Wzorzec boru dla ICP
TraceCERT®, 1 g/L B in H2O (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
38120101
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L B in H2O (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np. NIST.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Wzorzec BoronICP może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania boru w zielonych algach (Choricystis sp.) metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Analysis Note
1 g/L B w wodzie, przygotowany z H3BO3 o wysokiej czystości i wody
Other Notes
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
431491882256209
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorzec boru dla ICP
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct electricity production from Microalgae Choricystis sp. and investigation of the boron to enhance the electrogenic activity
E Cevik, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 45, 11330-11340 (2020)
Determination of boron in human serum by inductively coupled plasma mass spectrometry after a simple dilution of the sample.
Vanhoe, Hans, et al.
Analytica Chimica Acta, 281.2, 401-411 (1993)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144614-10G04061832852867
01932-100ML04061837109256