Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
InChI
1S/C48H82O18/c1-21(2)15-22(3)17-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)28(19-50)62-43)24-11-13-47(7)23-9-10-30-45(4,5)31(12-14-46(30,6)25(23)16-26(52)32(24)47)64-44-41(38(58)35(55)29(20-51)63-44)65-42-39(59)36(56)33(53)27(18-49)61-42/h15,22-44,49-60H,9-14,16-20H2,1-8H3/t22?,23?,24-,25?,26-,27+,28+,29+,30?,31?,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42-,43-,44-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI key
IRBVCFDYIGGFFY-ADSMOORZSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| format neat | format - | format neat | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rd
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Optimize HPLC method for ginsenoside separation using a mixture, applying it to American Ginseng root, with conditions and chromatograms shown.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W234702-SAMPLE | 04061838191472 |
| W234702-100G | 04061838093257 |
| W234702-25G | 04061838079930 |
| W234702-1KG | 04061838180018 |
| C104507-5G | 04061836689797 |
| C104507-25G | 04061836696115 |
| 01518-10MG | 04061834088103 |