Przejdź do
01378
Aceton-2,4-DNPH
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
960878
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage condition
under inert gas (argon)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
  • Wysokowydajne testy kolorymetryczne do produkcji mikrobiologicznej: Aceton-2,4-DNPH jest wykorzystywany w wysokowydajnych testach kolorymetrycznych, zoptymalizowanych do wykrywania ketonów i aldehydów w fabrykach komórek drobnoustrojów, oferując solidną metodę monitorowania biotechnologicznych procesów produkcyjnych (Kozaeva et al., 2022).
  • Zaawansowane wykrywanie związków karbonylowych w cząstkach unoszących się w powietrzu: Aceton-2,4-DNPH jest stosowany w ultraszybkiej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową do oznaczania wolnych i związanych związków karbonylowych w cząstkach unoszących się w powietrzu, podkreślając jego kluczową rolę w monitorowaniu środowiska i badaniach związanych ze zdrowiem (Melo Cardozo et al., 2020).
  • Ilościowa analiza diagnostyczna ludzkiej krwi: Związek ten jest stosowany w metodzie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do ilościowej klinicznej analizy diagnostycznej acetonu w ludzkiej krwi, co wskazuje na jego znaczenie w badaniach metabolomicznych i diagnostyce (Akgul Kalkan et al., 2016).
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56677PHR9075CRM00437
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton-2,4-DNPH
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
01378-50MG04061838609007