Przejdź do
01354
Quinoline Yellow 2SF
analytical standard
Synonim(y):
2-(2-Quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
201-453-9
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C1C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=O
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
InChI key
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinoline Yellow 2SF is a greenish-yellow dye, widely used as a coloring agent for paints, wax, wools, etc. It is easy to synthesize and highly soluble.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3090522341331597617
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruifang Qi et al.
The Analyst, 139(23), 6168-6177 (2014-10-15)
A synthetic protocol for the preparation of an indium oxide nanoparticle-functionalized poly(methacrylic acid-glycidyl methacrylate-ethylene dimethacrylate-ethanediamine) monolithic column is reported. Various techniques, including scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and thermal gravimetric analysis-derivative thermogravimetric
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818534000504022536438610
214027-25G04061838773081
214027-5G04061838773098
818534000104022536438603
01354-100MG04061838608963