Przejdź do
00929
cis-4-Hexen-1-ol
≥95.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
EC Number:
213-187-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1720136
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.443
bp
80 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C/CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2-
InChI key
VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
215163-100G04061831828863
215163-25G04061838773487