Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
form
powder or crystals
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.36
application(s)
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form crystalline | form powder or crystals | form powder or crystals |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217336-1G | 04061837573361 |
| 00891-100MG | 04061838608277 |