Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
621,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC/T)
impurities
≤0.5% water
functional group
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
429.8 °F - closed cup
flash_point_c
221 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8206300250 | 04022536463155 |
| 10894-330KG | 04061836690854 |
| 10894-1KG | 04061836681821 |
| H5308-250G | 04061836696481 |
| 10894-25KG | 04061831828153 |
| 00796-5G-F | 04061838606655 |
| 00796-50G-F | 04061833416358 |