Przejdź do
0058-BP
Neu5Acα6Tn-C3-PAA-biot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
carrier
PAA carrier
conjugate
biotin conjugate
product line
BP-Series
assay
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
mol wt
~20,000 Da
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
20 mol% Biotin ligand density
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
application(s)
histochemistry
storage temp.
−20°C
General description
BP-Series: Biotinylated Polymeric Probes
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Preparation Note
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0984-BP0083-BP0035-BP
carrier
PAA carrier
carrier
PAA carrier
carrier
PAA carrier
carrier
PAA carrier
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
probe presentation
polymeric
probe presentation
polymeric
probe presentation
polymeric
probe presentation
polymeric
probe type
disaccharide
probe type
trisaccharide
probe type
disaccharide
probe type
monosaccharide
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-surface construction: suitable, glycol-bead construction: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable
product line
BP-Series
product line
BP-Series
product line
BP-Series
product line
BP-Series
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GNZ-0058-BP04065266096712