Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-735-7
Beilstein/REAXYS Number:
1866761
MDL number:
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8,11,14H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
CNOPDZWOYFOHGN-BQYQJAHWSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 189901-8L | 04061837789779 |
| 189901-18L-C | 04061837789755 |
| 189901-4X25ML | 04061838759504 |
| 189901-PZ | 04061823808323 |
| 189901-100ML | 04061838759498 |
| 189901-18L-KL | 04061837789762 |
| 189901-800ML | 04061838759511 |