Przejdź do
40-1012
Methyl Red solution
pH 4.2-6.2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
1843037
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
pH
4.2-6.2
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
InChI key
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Application
for titration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oana Alexandru et al.
Journal of neuro-oncology, 102(1), 9-18 (2010-07-17)
A major focus of brain cancer research today is to translate understanding of glioma biology into advances in treatment, by exploring the potential of target therapy. Here we investigated the ability of three compounds belonging to the chemical class of
Chan-Ju Wang et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 66(Pt 1), 2-7 (2010-01-09)
Azoreductase 1 from Pseudomonas aeruginosa strain PAO1 (paAzoR1) catalyses the activation of the prodrug balsalazide and reduces the azo dye methyl red using reduced nicotinamide adenine dinucleotide cofactor as an electron donor. To investigate the mechanism of the enzyme, a
X D Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 170(2-3), 883-887 (2009-06-09)
An aqueous C.I. Acid Red 2 solution was decolorized by electrolysis using iron as anode. The decolorization mechanism was investigated through experimental observations on the electrochemical behavior of C.I. Acid Red 2 on Pt rotating disk electrode, UV-visible spectra of