Przejdź do
40-0115
pH standard solution
pH 4.01 (25 °C), JCSS
Synonim(y):
pH 4.01 Buffer Calibration Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
JCSS
Quality Level
availability
available only in Japan
pH
4.01 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)