Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.49
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI key
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc nitrate hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?