Przejdź do
30-4160
Triethanolamine
JIS special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F
flash_point_c
179 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)