Przejdź do
30-3240
o-Tolidine solution
Synonim(y):
Ellms-Hauser solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
2210640
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
~0.1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the determination of chlorine, chloride, gold, etc[1]
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
612-82-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
J D Johnson et al.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
S.A. Momin et al.
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
E. Scheubeck et al.
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)