Przejdź do
30-1940
Thiourea
JIS special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Sulfourea, Thiocarbamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
605327
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiourea
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)