Przejdź do
28-5970
Sulfuric acid solution
0.1 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Concentration:
0.1 M, 1/5 N
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M, 1/5 N
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)