Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
Grade:
JIS special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4
assay
≥95.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Molecular mechanisms of carotenoids in locusts: Research detailed the molecular interactions between carotenoids and chitin-binding proteins in locusts, illuminating β-carotene′s role in natural coloration processes, which can be applied to biochemistry and genetics studies (Egorkin et al., 2024).
- Carotenoids in Corynebacterium glutamicum: A study demonstrated the enhanced biosynthesis of astaxanthin and the potential for glycosylated C40 carotenoids production in Corynebacterium glutamicum, suggesting applications in cell culture experiments where β-carotene′s antioxidant properties are investigated (Göttl et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?