Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
EC Number:
200-313-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
608585
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
powder
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
assay
≥90.0%
form
powder
availability
available only in Japan
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
density
0.845 g/cm3
functional group
carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?