Przejdź do
28-4560
Sodium thiosulfate solution
0.01 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2S2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
mol wt
158.11 g/mol
availability
available only in Japan
concentration
0.01 M, 1/100 N
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiosulfate solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)