Przejdź do
28-3360
Sodium metasilicate nonahydrate
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3Si · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.20
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-912-9
MDL number:
Grade:
CP
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
solid
availability
available only in Japan
pH
12.4 (10 g/L)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium metasilicate nonahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)