Przejdź do
28-3050
Sodium hydroxide solution
0.05 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
0.05 M, 1/20 N
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/20 N
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
Virginie Mariot et al.
Annals of neurology, 78(3), 387-400 (2015-05-29)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is linked to either contraction of D4Z4 repeats on chromosome 4 or to mutations in the SMCHD1 gene, both of which result in the aberrant expression of the transcription factor DUX4. However, it is still difficult
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)