Przejdź do
28-2800
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
4164348
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
232 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)