Przejdź do
28-1970
Sodium bisulfite
JIS special grade, 64.0-67.4% SO2 basis
Synonim(y):
Sodium hydrogensulfite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NaHSO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
EC Number:
231-548-0
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
form
solid
availability
available only in Japan
concentration
64.0-67.4% SO2
pH
4.3 (10 g/L)
SMILES string
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChI key
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2439731.06350307815
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
-
grade
JIS special grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
4.3 (10 g/L)
pH
4.3 (10 g/L)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
concentration
64.0-67.4% SO2
concentration
≥58.5% SO2
concentration
-
concentration
-
availability
available only in Japan
availability
-
availability
-
availability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bisulfite
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)