Przejdź do
28-1830
Sodium benzoate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Benzoic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
3572467
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 144.1 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium benzoate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)