Przejdź do
27-0210
Resorcinol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
1,3-Benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
EC Number:
203-585-2
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
906905
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
178 °C/16 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 21.1 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1126 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)