Przejdź do
24-6190
(±)-Propylene oxide
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
EC Number:
200-879-2
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
79763
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
34 °C (lit.)
Vapor pressure:
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
1378 °F
expl. lim.
37 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Propylene oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)