Przejdź do
24-5080
Potassium oxalate monohydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
EC Number:
209-506-8
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3752576
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium oxalate monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient