Przejdź do
24-4350
Potassium chromate
SAJ first grade, ≥98.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2CrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-140-5
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
6.7 (vs air)
assay
≥98.5%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
8.5-10.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
971 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chromate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Xue Zhou et al.
Toxicology and applied pharmacology, 236(1), 78-84 (2009-04-18)
Occupational exposure to nickel (Ni), chromium (Cr), and arsenic (As) containing compounds has been associated with lung cancer and other adverse health effects. Their carcinogenic properties may be attributable in part, to activation and/or repression of gene expression induced by
Cecylia Wardak
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1131-1135 (2010-12-21)
A new polyvinylchloride membrane sensor for Pb(2+) with solid contact based on ionic liquid has been prepared. The electrode shows a Nernstian response for lead ions over a wide concentration range (1×10(-8) to 1×10(-1) mol L(-1)) and the slope of
Subhendra N Mattagajasingh et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 28(8), 987-997 (2008-07-11)
Hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds are Group-I human carcinogens. Cr(VI)-induced DNA-protein crosslinks (DPCs) have been implicated in the mutagenic and carcinogenic effects of Cr(VI). Although multiple mechanisms have been suggested for Cr(VI)-induced DNA-protein crosslinking, the mechanism of formation of DNA-protein crosslinks