Przejdź do
24-3875
Ponceau S solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12N4Na4O13S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.57
UNSPSC Code:
41116130
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Application
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau S solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)