Przejdź do
24-2109
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one
Synonim(y):
5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
EC Number:
201-891-0
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
609575
MDL number:
Bp:
287 °C/265 mmHg (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Application
environmental analysis
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)