Przejdź do
24-1640
L-Phenylalanine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
EC Number:
200-568-1
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1910408
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)