Przejdź do
24-1060
Perchloric acid
0.1 M
Synonim(y):
PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
0.1 M, 1/10 N
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M, 1/10 N
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)