Przejdź do
24-0910
Pentane
SAJ first grade, ≥96.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
Assay:
≥96.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
35-36 °C (lit.)
Vapor pressure:
26.98 psi
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.48 (vs air)
vapor pressure
26.98 psi
assay
≥96.0%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F
flash_point_c
-49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-66-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Anna Svensson et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 775-783 (2012-12-12)
Dry ultra-porous cellulose fibres were obtained using a liquid exchange procedure in which water was replaced in the following order: water, methanol, acetone, and finally pentane; thereafter, the fibres were dried with Ar(g). The dry samples (of TEMPO-oxidized dissolving pulp)
Michael Polet et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(2), 259-266 (2012-07-21)
The administration of anabolic steroids is one of the most important issues in doping control and is detectable through a change in the carbon isotopic composition of testosterone and/or its metabolites. Gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC-C-IRMS), however, remains a
Dongsheng Guo et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1788-1793 (2011-01-18)
The solvents n-pentane, methylene dichloride, ethyl ether and dodecylbenzenesulphonic acid sodium were used to regenerate exhausted activated carbon used in the process of treating coking wastewater, and the efficiency, ability, and optimum conditions of the different solvents on this regeneration