Przejdź do
23-0250
Castor oil
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI key
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Castor oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
557.6 °F
flash_point_c
292 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)