Przejdź do
23-0230
Bergamot oil
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
oil
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergamot oil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)